4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L17658.03
L17658.06
L17658.03EA
43.72
EUR
L17658.03
L17658.06
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 96%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Purity: 96%
CAS No.: 216393-67-8
Molecular Formula: C6H4ClFIN
Formula Weight: 271.46
Melting Point: 39-41°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01318122
Vzorec:
C₆H₄ClFIN Teplota tavenia: 39…41 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01318122 Číslo CAS: 216393-67-8 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |