Tlačiť
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50847.03 H50847.MD
H50847.03EA 319.7 EUR
H50847.03 H50847.MD
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 902836-82-2 Molecular Formula: C13H8ClFO2 Formula Weight: 250.66 MDL No.: MFCD08061024
Vzorec: C₁₃H₈ClFO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08061024
Číslo CAS: 902836-82-2