Tlačiť
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17515.03 L17515.06
L17515.03EA 85.44 EUR
L17515.03 L17515.06
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 20028-53-9 Molecular Formula: C7H6ClNO Formula Weight: 155.58 Melting Point: 68-74° Beilstein Reference: 2716096
Vzorec: C₇H₆ClNO
Teplota tavenia: 68…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093936
Číslo CAS: 20028-53-9