4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
H31702.03
H31702.06
H31702.03EA
87.04
EUR
H31702.03
H31702.06
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 69240-56-8
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.12
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD08276811
Vzorec:
C₁₃H₉BrO₂ Teplota tavenia: 69…73 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08276811 Číslo CAS: 69240-56-8 ADR: 9,III |