Tlačiť
2-Acetoxyisobutyroyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: α-Acetoxyisobutyryl chloride,2-Acetoxy-2-methylpropionyl chloride, 1-Chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate, 2-Acetoxyisobutyryl Chloride, Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
326178-25G 326178-5G
SIAL326178-25GEA 231.85 EUR
SIAL326178-25G SIAL326178-5G
2-Acetoxyisobutyroyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Acetoxyisobutyroyl chloride
Vzorec: C₆H₉ClO₃
Číslo MDL: MFCD00000708
Číslo CAS: 40635-66-3
EINECS: 255-016-2
OSN: 3265
ADR: 8,II