Tlačiť
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
L11592.14 L11592.22
L11592.14EA 94.93 EUR
L11592.14 L11592.22
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
2-Acetoxyisobutyroyl bromide
Purity: 96% CAS No.: 40635-67-4 Molecular Formula: C6H9BrO3 Formula Weight: 209.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 100-110°/25mm Beilstein Reference: 2432585 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040923
Vzorec: C₆H₉BrO₃
Mw: 209.05 g/mol
Teplota varu: 100…110 °C (25 mmHg)
Hustota: 1.420
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Číslo MDL: MFCD00040923
Číslo CAS: 40635-67-4
OSN: 3265
ADR: 8 II