Tlačiť
2-Bromoisobutyryl bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
403090050 403091000 403095000
ACRO403090050EA 39.23 EUR
ACRO403090050 ACRO403091000 ACRO403095000
2-Bromoisobutyryl bromide 98%
2-Bromoisobutyryl bromide
Vzorec: C₄H₆Br₂O
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000122
Číslo CAS: 20769-85-1
EINECS: 244-017-3
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %