Tlačiť
Cobalt(II) oxalate dihydrate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13012.09 13012.18
13012.09EA 160.05 EUR
13012.09 13012.18
Cobalt(II) oxalate dihydrate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Cobalt(II) oxalate dihydrate
Purity: 99.995% CAS No.: 5965-38-8 Molecular Formula: C2CoO4.2H2O Formula Weight: 182.98 (146.95anhy) Physical Form: Powder Density: 3.021 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 229-231° dec. Merck Reference: 14,2445 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00050793
Vzorec: C₂CoO₄·2H₂O
Teplota tavenia: 229…231 °C (rozkl.)
Hustota: 3,021
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03414148
Číslo CAS: 5965-38-8
EINECS: 212-409-3
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2445