Cobalt(II) oxalate dihydrate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 5965-38-8
Molecular Formula: C2CoO4.2H2O
Formula Weight: 182.98 (146.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.021
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 229-231° dec.
Merck Reference: 14,2445
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00050793
Vzorec:
C₂CoO₄·2H₂O Teplota tavenia: 229…231 °C (rozkl.) Hustota: 3,021 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03414148 Číslo CAS: 5965-38-8 EINECS: 212-409-3 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2445 |