Tlačiť
2-Phenylisobutyric acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
32884.09 32884.04
32884.09EA 600.48 EUR
32884.09 32884.04
2-Phenylisobutyric acid
2-Phenylisobutyric acid
CAS No.: 826-55-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Physical Form: Crystalline Melting Point: 80-82° Boiling Point: 146.5° Solubility: Insoluble in water MDL No.: MFCD00014332
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 146,5 °C
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014332
Číslo CAS: 826-55-1
EINECS: 212-556-3