2-Phenylisobutyric acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
32884.09
32884.04
32884.09EA
600.48
EUR
32884.09
32884.04
2-Phenylisobutyric acid
2-Phenylisobutyric acid
CAS No.: 826-55-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 146.5°
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00014332
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Teplota varu: 146,5 °C Teplota tavenia: 80…82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014332 Číslo CAS: 826-55-1 EINECS: 212-556-3 |