Tlačiť
Nickel(II) hydroxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
283622-1KG 283622-250G
SIAL283622-1KGEA 459.44 EUR
SIAL283622-1KG SIAL283622-250G
Nickel(II) hydroxide, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) hydroxide
Vzorec: H₂NiO₂
Mw: 92.71 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011140
Číslo CAS: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5