Tlačiť
Nickel(II) hydroxide p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
275020010 275022500
ACRO275020010EA 256.72 EUR
ACRO275020010 ACRO275022500
Nickel(II) hydroxide p.a.
Nickel(II) hydroxide
Vzorec: H₂NiO₂
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011140
Číslo CAS: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green Crystalline powder
Titration Complexometric 61.0 to 65.0 % (Ni)
Cobalt (Co) ≤8000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤50 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm