Tlačiť
o-Xylén, Hydranal™ KF titration_solubilizer, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Dimethylbenzene
37866-1L 37866-6X1L
37866-1LEA 80.51 EUR
37866-1L 37866-6X1L
o-Xylén, Hydranal™ KF titration_solubilizer, Fluka™
o-Xylén
Vzorec: C₈H₁₀
Mw: 106.17
Teplota varu: 143…145 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 7.6 %(V)
Skladovacia teplota: Room Temperature
Číslo MDL: MFCD00008519
Číslo CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
OSN: 1307
ADR: 2 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Suitability (for KF-titration) test passed
Assay of water Max. 0.02 %
Number Of Samples Min. 2