Tlačiť
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43064.TD 43064.XA
43064.TDEA 72.2 EUR
43064.TD 43064.XA
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Síran vápenatý
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Vzorec: CaO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010912
Číslo CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1706