Tlačiť
Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43063.TD 43063.XA
43063.TDEA 91.73 EUR
43063.TD 43063.XA
Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Síran vápenatý
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -10+20 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Vzorec: CaO₄S
Mw: 136.14
Teplota tavenia: 1350
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010912
Číslo CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,1706