Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
350010020
350015000
350010100
ACRO350010020EA
393.35
EUR
ACRO350010020
ACRO350015000
ACRO350010100
Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Síran vápenatý
Vzorec:
CaO₄S Mw: 136.14 Teplota tavenia: 1450 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010912 Číslo CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,01711 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Blue Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 10 to 20 mesh |
Composition | ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: |