Tlačiť
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mm (4 mesh) Drying, with indicator (Cobalt (II) chloride)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219080020 219085000 219080100
ACRO219080020EA 465.45 EUR
ACRO219080020 ACRO219085000 ACRO219080100
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mm (4 mesh) Drying, with indicator (Cobalt (II) chloride)
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Mw: 136.14
Teplota tavenia: 1450 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010912
Číslo CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 4 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical