Tlačiť
Síran vápenatý, Drierite™ 20-40 mesh Drying, indicator_without
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219070023 219074540
ACRO219070023EA 260.77 EUR
ACRO219070023 ACRO219074540
Síran vápenatý, Drierite™ 20-40 mesh Drying, indicator_without
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Mw: 136.14
Teplota tavenia: 1450 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010912
Číslo CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical