Tlačiť
Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh, without indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
219060020 219065000 219060100
ACRO219060020EA 160.85 EUR
ACRO219060020 ACRO219065000 ACRO219060100
Síran vápenatý, Drierite™ 10-20 mesh, without indicator
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Teplota tavenia: 1450 °C
Hustota: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010912
Číslo CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical