Tlačiť
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh for drying, without indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219040020 219045000 219040100
ACRO219040020EA 215.4 EUR
ACRO219040020 ACRO219045000 ACRO219040100
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh for drying, without indicator
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
Mw: 136.14
Teplota tavenia: 1450 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010912
Číslo CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical