Tlačiť
Pouring rings
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
4516/32D 4516/45D 4516/80D
BIBB4516/32DEA 12.68 EUR
BIBB4516/32D 215-3138 BIBB4516/80D
Pouring rings
Uzávěry Uzávěry k láhvím
Pouring rings, made of Polypropylene, for laboratory/media bottles.
  • Ensures drip-free pouring
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable up to 140 °C