Tlačiť
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14583.AC L14583.AA
L14583.ACEA 344.16 EUR
L14583.AC L14583.AA
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-81-8 Molecular Formula: C18H20BNO Formula Weight: 277.17 Flash Point: 4°(39°F) UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00078439
Vzorec: C₁₈H₂₀BNO
Hustota: 0,925
Teplota vzplanutia: 4 °C (39 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078439
Číslo CAS: 112022-81-8
OSN: 1294
ADR: 3,II