Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
45523.MD
45523.03
45523.MDEA
187.06
EUR
45523.MD
45523.03
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
CAS No.: 130296-28-5
Molecular Formula: C16H24F6RhSb
Formula Weight: 555.01
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Brown
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD11113031
Vzorec:
C₁₆H₂₄F₆RhSb Mw: 555.01 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD11113031 Číslo CAS: 130296-28-5 ADR: 9 III |