Tlačiť
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
M-Clarity™ quality level = MQ100
683132-2G 683132-500MG
SIAL683132-2GEA 1464.1 EUR
SIAL683132-2G SIAL683132-500MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Číslo MDL: MFCD00012415
Číslo CAS: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6