Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer (57,2% Ir)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
[Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
12749.01
12749.03
12749.06
12749.01EA
158.22
EUR
12749.01
12749.03
12749.06
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer (57,2% Ir)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
CAS No.: 12112-67-3
Molecular Formula: C16H24Cl2Ir2
Formula Weight: 671.71
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Orange to red
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012414
Vzorec:
C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂ Mw: 671.70 g/mol Teplota tavenia: 190 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012414 Číslo CAS: 12112-67-3 EINECS: 235-170-7 |