Tlačiť
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
363962500 363960010 363960050
ACRO363962500EA 169.44 EUR
ACRO363962500 ACRO363960010 ACRO363960050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Mw: 671.70 g/mol
Teplota tavenia: 190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012414
Číslo CAS: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Iridium (Ir) ≥56.4 %