Tlačiť
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
375650010 375652500
ACRO375650010EA 975.13 EUR
ACRO375650010 ACRO375652500
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075045
Číslo CAS: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
OSN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥24.0 %