Tlačiť
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
39414.ME 39414.03
39414.MEEA 272.38 EUR
39414.ME 39414.03
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
CAS No.: 35138-23-9 Molecular Formula: C16H24BF4Ir Formula Weight: 495.40 Physical Form: Powder Solubility: Soluble in chloroform, methylene chloride MDL No.: MFCD00079664
Vzorec: C₁₆H₂₄BF₄Ir
Mw: 495.383 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079664
Číslo CAS: 35138-23-9