Tlačiť
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
H27525.14 H27525.06
H27525.14EA 237.93 EUR
H27525.14 H27525.06
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 6120-95-2 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD00001288
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 162.19 g/mol
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001288
Číslo CAS: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9