Tlačiť
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
170680100 170680500
ACRO170680100EA 123.55 EUR
ACRO170680100 ACRO170680500
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Teplota tavenia: 84…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001288
Číslo CAS: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 87 °C
GC ≥96.0 %
Water ≤0.5 %