Tlačiť
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
170750100 170750500
ACRO170750100EA 88.65 EUR
ACRO170750100 ACRO170750500
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 95%
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
Teplota tavenia: 119…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037152
Číslo CAS: 1135-67-7
EINECS: 214-495-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 124 °C
Titration with NaOH ≥94 %
Stabilizer Approx. 200 ppm