Tlačiť
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
328367-1G 328367-5G
SIAL328367-1GEA 36.78 EUR
SIAL328367-1G SIAL328367-5G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Číslo MDL: MFCD00001545
Číslo CAS: 636-82-8
OSN: 3261
ADR: 8,III