Tlačiť
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
680141-1G 680141-250MG
SIAL680141-1GEA 0 EUR
SIAL680141-1G SIAL680141-250MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
Mw: 154.09 g/mol
Číslo MDL: MFCD03093070
Číslo CAS: 277756-46-4
OSN: 3261
ADR: 8 III