Tlačiť
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26055.MD H26055.03
H26055.MDEA 159.82 EUR
H26055.MD H26055.03
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 277756-44-2 Molecular Formula: C7H9F3O2 Formula Weight: 182.15 Melting Point: 36-38° MDL No.: MFCD08445821
Vzorec: C₇H₉F₃O₂
Mw: 182.15 g/mol
Teplota tavenia: 36…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08445821
Číslo CAS: 277756-44-2