Tlačiť
Ethyl cyclohexanecarboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L02622.06 L02622.14
L02622.06EA 121.14 EUR
L02622.06 L02622.14
Ethyl cyclohexanecarboxylate ≥98%
Ethyl cyclohexanecarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 3289-28-9 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 194-196° MDL No.: MFCD00041734
Vzorec: C₉H₁₆O₂
Teplota varu: 194…196 °C
Hustota: 0,936
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041734
Číslo CAS: 3289-28-9
EINECS: 221-945-7