Tlačiť
2-Aminoacetophenone hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phenacylamine hydrochloride
H29117.03 H29117.09
H29117.03EA 58.56 EUR
H29117.03 H29117.09
2-Aminoacetophenone hydrochloride 97%
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5468-37-1 Molecular Formula: C8H9NO.HCl Formula Weight: 171.63 Odour: Odourless Melting Point: ca 194° dec. MDL No.: MFCD00012873
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Teplota tavenia: ∼ 194 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012873
Číslo CAS: 5468-37-1
EINECS: 226-787-2