Tlačiť
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
M-Clarity™ quality level = MQ200
232130-10G 232130-50G
SIAL232130-10GEA 96.67 EUR
SIAL232130-10G SIAL232130-50G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene, Sigma-Aldrich®
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Vzorec: C₁₀H₅F₆IO₄
Číslo MDL: MFCD00009672
Číslo CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0