Tlačiť
Monomethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
328383-25G 328383-5G
SIAL328383-25GEA 237.46 EUR
SIAL328383-25G SIAL328383-5G
Monomethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Monomethyl terephthalate
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00002557
Číslo CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7