Tlačiť
Monomethyl terephthalate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
H54391.06 H54391.22 H54391.14
H54391.06EA 64.49 EUR
H54391.06 H54391.22 H54391.14
Monomethyl terephthalate ≥99%
Monomethyl terephthalate
Purity: 99+% CAS No.: 1679-64-7 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 220-223° Beilstein Reference: 1911082
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16 g/mol
Teplota tavenia: 220…223 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002557
Číslo CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7