Monomethyl terephthalate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
H54391.06
H54391.22
H54391.14
H54391.06EA
64.49
EUR
H54391.06
H54391.22
H54391.14
Monomethyl terephthalate ≥99%
Monomethyl terephthalate
Purity: 99+%
CAS No.: 1679-64-7
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 220-223°
Beilstein Reference: 1911082
Vzorec:
C₉H₈O₄ Mw: 180.16 g/mol Teplota tavenia: 220…223 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002557 Číslo CAS: 1679-64-7 EINECS: 216-849-7 |