Tlačiť
Monomethyl terephthalate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
352340050 352341000 352340250
ACRO352340050EA 56.56 EUR
ACRO352340050 ACRO352341000 ACRO352340250
Monomethyl terephthalate 97%
Monomethyl terephthalate
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16 g/mol
Teplota tavenia: 219…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002557
Číslo CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 224 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %