Tlačiť
Ethyl succinyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
184090250 184091000
ACRO184090250EA 58.97 EUR
ACRO184090250 ACRO184091000
Ethyl succinyl chloride 95%
Ethyl succinyl chloride
Vzorec: C₆H₉ClO₃
Teplota varu: 88…90 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,1575 g/cm³
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000751
Číslo CAS: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
OSN: 1760
ADR: 8,II