Tlačiť
N-Acetyl-L-leucine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
347010050 347010250
ACRO347010050EA 52.55 EUR
ACRO347010050 ACRO347010250
N-Acetyl-L-leucine 99%
N-Acetyl-L-leucine
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
Teplota tavenia: 190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065131
Číslo CAS: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in ethanol) Clear colorless
Specific optical rotation -23° to -26° (20°C, 589 nm) (c=4, MeOH)
Titration with NaOH ≥98.5 %