Tlačiť
(±)-Dimethyl acetylsuccinate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dimethyl acetylsuccinate
B25423.22 B25423.36
B25423.22EA 54.95 EUR
B25423.22 B25423.36
(±)-Dimethyl acetylsuccinate 96%
(±)-Dimethyl acetylsuccinate
Purity: 96% CAS No.: 10420-33-4 Molecular Formula: C8H12O5 Formula Weight: 188.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 129-134°/12mm MDL No.: MFCD00008448
Vzorec: C₈H₁₂O₅
Teplota varu: 129…134 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 30…33 °C
Hustota: 1,160
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008448
Číslo CAS: 10420-33-4
EINECS: 233-897-4