(±)-Dimethyl acetylsuccinate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Dimethyl acetylsuccinate
B25423.22
B25423.36
B25423.22EA
54.95
EUR
B25423.22
B25423.36
(±)-Dimethyl acetylsuccinate 96%
(±)-Dimethyl acetylsuccinate
Purity: 96%
CAS No.: 10420-33-4
Molecular Formula: C8H12O5
Formula Weight: 188.18
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₂O₅ Mw: 188.18 g/mol Teplota varu: 129…134 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 30…33 °C Hustota: 1.160 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008448 Číslo CAS: 10420-33-4 EINECS: 233-897-4 |