Tlačiť
(±)-Diethyl acetylsuccinate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Diethyl 2-acetylsuccinate, Diethyl acetylsuccinate
B23744.06 B23744.14 B23744.22
B23744.06EA 33.89 EUR
B23744.06 B23744.14 B23744.22
(±)-Diethyl acetylsuccinate ≥97%
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Purity: 97+% CAS No.: 1115-30-6 Molecular Formula: C10H16O5 Formula Weight: 216.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4346 Melting Point: -8° Boiling Point: 180-183°/50mm MDL No.: MFCD00009157
Vzorec: C₁₀H₁₆O₅
Teplota varu: 180…183 °C (50 mmHg)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1,081
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009157
Číslo CAS: 1115-30-6
EINECS: 214-223-8