Tlačiť
Chloroacetaldehyde 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
317276-5ML 317276-1L 317276-250ML
SIAL317276-5MLEA 43.32 EUR
SIAL317276-5ML SIAL317276-1L SIAL317276-250ML
Chloroacetaldehyde 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chloroacetaldehyde
Vzorec: C₂H₃ClO
Číslo MDL: MFCD00006992
Číslo CAS: 107-20-0
EINECS: 203-472-8