Tlačiť
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
169290050 169290250 169291000
ACRO169290050EA 42.12 EUR
ACRO169290050 ACRO169290250 ACRO169291000
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 97%
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₈H₇Br
Teplota varu: 110…112 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 1,42 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000185
Číslo CAS: 103-64-0
EINECS: 203-131-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (sum of isomers)