Ytterbium(III) chloride ≥35% (w/w) vodný roztok , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42816.AD
42816.AK
42816.K2
42816.ADEA
91.05
EUR
42816.AD
42816.AK
42816.K2
Ytterbium(III) chloride ≥35% (w/w) vodný roztok , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Ytterbium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-91-8
Molecular Formula: YbCl3
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Liquid
Density: 1.48
MDL No.: MFCD00011288
Vzorec:
Cl₃Yb Hustota: 1,48 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011288 Číslo CAS: 10361-91-8 EINECS: 233-800-5 |