Tlačiť
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
H50239.03 H50239.06
H50239.03EA 148.82 EUR
H50239.03 H50239.06
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 10242-10-1 Molecular Formula: C9H5ClO3 Formula Weight: 196.59 MDL No.: MFCD00060512
Vzorec: C₉H₅ClO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060512
Číslo CAS: 10242-10-1