Tlačiť
1-(2-Aminophenyl)pyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
196940-10G 196940-1G
SIAL196940-10GEA 296.43 EUR
SIAL196940-10G SIAL196940-1G
1-(2-Aminophenyl)pyrrole, Sigma-Aldrich®
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Číslo MDL: MFCD00005344
Číslo CAS: 6025-60-1
EINECS: 227-884-2