1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
L06887.03
L06887.06
L06887.03EA
36.62
EUR
L06887.03
L06887.06
1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Purity: 98+%
CAS No.: 6025-60-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1307631
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ Teplota tavenia: 93…94 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005344 Číslo CAS: 6025-60-1 EINECS: 227-884-2 |